Beskrivning
Använd dessa gasregulatorer för att leverera rätt mängd gas för provavdunstning med hjälp av Thermo Scientific™ ReactiVap™ Förångare.
Leverera rätt mängd gas till din Thermo Scientific™ ReactiVap™ Förångare som använder dessa gasregulatorer. De Reacti-Vap Evaporator levererar trycksatt gas för att enkelt och effektivt förånga prover för gaskromatografi (GC) analys. Välj mellan gasregulatorer med 1/8 tum eller 1/4 tum rörkoppling.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Reacti-Vap Förångare |
| Inkluderar | 1/8 tum Rörkoppling |
| Produkttyp | Gasregulator |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.