Läs mer
Thermo Scientific™ Gasregulatorer för Reacti-Vap™ Förångare
Produktkod. 15234613 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
1/4 tum Rörkoppling
1/8 tum Rörkoppling
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15234613 1/4 tum Rörkoppling Varje
15224613 1/8 tum Rörkoppling Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15234613 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60181626
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd dessa gasregulatorer för att leverera rätt mängd gas för provavdunstning med hjälp av Thermo Scientific™ ReactiVap™ Förångare.
Leverera rätt mängd gas till din Thermo Scientific™ ReactiVap™ Förångare som använder dessa gasregulatorer. De Reacti-Vap Evaporator levererar trycksatt gas för att enkelt och effektivt förånga prover för gaskromatografi (GC) analys. Välj mellan gasregulatorer med 1/8 tum eller 1/4 tum rörkoppling.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Reacti-Vap Förångare
Inkluderar 1/4 tum Rörkoppling
Produkttyp Gasregulator
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.