Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare
Produktkod. 11541064 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Hamnar:
27-portar
9-portar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hamnar Förpackningsstorlek
11541064 9-portar Varje
11551064 27-portar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11541064 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS18825
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg till förångning till Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Uppvärmnings- och omrörningsmodul för derivatisering eller andra småskaliga reaktioner.
Utför enkel, effektiv förångning med hjälp av Thermo Scientific Reacti-Vap-indunstare. Detta precisionsbearbetade gasgrenrör utför samtidig eller separat leverans av icke-reaktiv trycksatt gas till prover i Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-modulen. Förångaren ansluts helt enkelt till Reacti-Therm-modulen. Förångningshuvudet lutar bakåt för att enkelt kunna fästa och ta bort nålen.
PTFE-belagda nålar finns tillgängliga för applikationer med starka syror. Varje Reacti-Vap-nål har en luer-lok™ nav för läcksäker infästning till Reacti-Vap Evaporators. Nålar finns i längderna 4 och 6 tum Reacti-Vap PTFE-belagda nålar, gjorda exklusivt för användning i Reacti-Vap förångare, är trubbiga, 19-gauge, rostfria nålar som minskar korskontaminering och korrosion vid avdunstning av lösningsmedel som innehåller starka syror.
Reacti-Vap PTFE-belagda nålar, gjorda exklusivt för användning i Reacti-Vap förångare, är trubbiga, 19-gauge, rostfria nålar som minskar korskontaminering och korrosion vid avdunstning av lösningsmedel som innehåller starka syror.
Idealiska applikationer
  • Allmän provinkubation och indunstning i en mängd olika rör- och ampullstorlekar
  • Silylerings-, alkylerings- och acyleringsderivatiseringsreaktioner för beredning av GC-prov.
Reacti-Therm Sample Derivatization System
Det kompletta derivatiseringssystemet kombinerar uppvärmning, omrörning och förångning i ett mångsidigt, modulärt system som enkelt kan konfigureras för din applikation. Systemet består av (säljs separat):
  • Reacti-Therm värme-/omrörningsmodul
  • Reacti-Vap förångarmodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetiska omrörare och Reacti-Vial små reaktionsinjektionsinjektionsflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Enblocks Reacti-Therm-moduler
Hamnar 9-portar
Produkttyp Indunstare
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 200 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.