Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare PTFE-belagda nålar
Produktkod. p-4526000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk) nål:
102 mm
152 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 9
Produktkod. 11507490
Brand: Thermo Scientific™ TS18784
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa nålar för att leverera gas och avdunsta prover på Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare.
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ PTFE-belagda nålar för att leverera gas och förånga prover på Reacti-Vap Förångare. Dessa trubbiga, 19-gauge, rostfria nålar minskar korskontaminering och korrosion vid avdunstning av lösningsmedel som innehåller starka syror. Nålarna var speciellt designade för Reacti-Vap Förångare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE-belagd
Beskrivning 9 pack
Nålmätare 19 G
Längd (engelska) Nål 4 tum
Produkttyp Sprutnål
Längd (metrisk) nål 102 mm
För användning med (utrustning) Reacti-Vap Förångare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.