Läs mer
Descripción
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul.
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul. En intern kon gör hanteringen av små prover i dessa flaskor enkel och bekväm. Den extra tjocka glasväggen förstorar provet, vilket gör dessa flaskor idealiska för att observera kemiska reaktioner. Reacti-Vials finns i en mängd olika storlekar av klart och bärnstensfärgat glas, och levereras med Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp och PTFE/gummiskivor.
- Rester isolering
- Derivatberedning
- Maximal provhämtning
- Fuktskydd
- Provförvaring
- Nederbörd
- Centrifugeringar
- Lösningsmedelsavdunstning
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Trådstil | Invändigt |
| Produktlinje | Reacti-Vial |
| Volym (metrisk) Totalt | 1 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) med septum |
| Kvantitet | 12 st |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| Mostrar más |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.