Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul.
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul. En intern kon gör hanteringen av små prover i dessa flaskor enkel och bekväm. Den extra tjocka glasväggen förstorar provet, vilket gör dessa flaskor idealiska för att observera kemiska reaktioner. Reacti-Vials finns i en mängd olika storlekar av klart och bärnstensfärgat glas, och levereras med Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp och PTFE/gummiskivor.
- Rester isolering
- Derivatberedning
- Maximal provhämtning
- Fuktskydd
- Provförvaring
- Nederbörd
- Centrifugeringar
- Lösningsmedelsavdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Trådstil | Invändigt |
| Produktlinje | Reacti-Vial |
| Volym (metrisk) Totalt | 3 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) med septum |
| Kvantitet | 12 st |
| Stängningsstorlek | 20-425 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.