Läs mer
Thermo Scientific™ Reaktionsbuffert för phi29 DNA-polymeras (10X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ 10X buffert för phi29 DNA-polymeras är den optimala bufferten som rekommenderas för användning med högprocessiv phi29 DNA-polymeras.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reaktionsbuffert |
| För användning med (applikation) | Isotermisk förstärkning |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
| Innehåll och lagring | •10X reaktionsbuffert för Phi29 DNA-polymeras (5 x 1,0 ml) |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10X |