Läs mer
Electrothermal Inerterande lock
Produktkod. 11806772
Change view
Beskrivning:
22 mm inerteringslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11806772 22 mm inerteringslock Paket med 6
1 options
Produktkod. 11806772 Leverantör Electrothermal Leverantörsnummer 3663059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24390.00 SEK
    18488.47 SEK / Paket med 6
    Save 5901.53 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Tillbehör till Omni Reaktionsstationer
  • För användning med O6050, OS6100 och OS6250
Specifikationer
Beskrivning 22 mm inerteringslock
För användning med (utrustning) STEM Omni Reaktionsstationer: O6050, OS6100 och OS6250