Läs mer
Elma™ Reaktionsrörshållare
Modell:
150/300
Beskrivning
- Optimal placering av föremålen inuti badet är också en förutsättning för att uppnå bästa möjliga rengöringsresultat
- Tillåter att föremål placeras individuellt
- Låter dig strukturera din städprocess tydligt
- Förhindrar repor på tankgolvet
- Hållare finns för olika applikationer
- Speciallösningar finns tillgängliga (t.ex. för koniska kolvar)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reaktionsrörshållare |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Modell | 150/300 |