Läs mer
Elma™ Reaktionsrörshållare
Produktkod. p-200004998
Modell:
150/300
Produktkod. 17871357
Brand: Elma™ 1112152
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att reaktionsrören säkert kan placeras och arrangeras i Elma Korg.
  • Optimal placering av föremålen inuti badet är också en förutsättning för att uppnå bästa möjliga rengöringsresultat
  • Tillåter att föremål placeras individuellt
  • Låter dig strukturera din städprocess tydligt
  • Förhindrar repor på tankgolvet
  • Hållare finns för olika applikationer
  • Speciallösningar finns tillgängliga (t.ex. för koniska kolvar)
Specifikationer
Typ Reaktionsrörshållare
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Modell 150/300