Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, Cylindriska
Produktkod. 10616280
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,25 l
Diameter (metrisk) Yttre:
65 mm
75 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Bottenform:
Plan
Rund
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek Bottenform
10616280 0,1 ml 65 mm Varje -
11532164 0,25 l 105 mm Varje Plan
11502164 0,25 l 65 mm Varje Plan
11502184 0,25 l 65 mm Varje Rund
11532184 0,25 l 105 mm Varje Rund
11582154 0,1 ml 75 mm Varje Plan
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10616280 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06001137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 SEK
    1721.78 SEK / Paket med 1
    Save 368.22 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår
  • Med platt eller rund botten
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,1 ml
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm