Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, cylindriska, med termostatisk mantel
Produktkod. 10646470
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,1 l
0,25 l
Inkluderar:
Labfläns 100 LF, anslutning GL 18
Labfläns 100 LF, anslutning KF 15
Labfläns 60 LF, anslutning GL 14
Labfläns 60 LF, anslutning KF 15
Förpackningsstorlek:
Varje
Höjd (metrisk):
135 mm
160 mm
190 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek Höjd (metrisk)
10646470 0,1 l Labfläns 60 LF, anslutning GL 14 Varje -
10515880 0,25 l Labfläns 100 LF, anslutning GL 18 Varje 160 mm
11502254 0,25 l Labfläns 100 LF, anslutning KF 15 Varje 160 mm
11562244 0,1 l Labfläns 60 LF, anslutning KF 15 Varje 135 mm
11572244 0,25 l Labfläns 60 LF, anslutning KF 15 Varje 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10646470 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06010137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5490.00 SEK
    4494.89 SEK / Paket med 1
    Save 995.11 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår, med platt botten
  • Med två kopplingar (med gängor GL 14 /GL 18 eller kulflänsar KF 15 /KF 25)
  • Tillverkad av DURAN™ slangar, andra storlekar på begäran
  • Leverans med 2st plastoliver GL14/18 och skruvlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,1 l
Material Duran Glas
Inkluderar Labfläns 60 LF, anslutning GL 14