Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, cylindriska, med termostatmantel och uttagsventil
Produktkod. 11592284
Change view
Höjd (metrisk):
245 mm
275 mm
Inkluderar:
Kontakt GL 14
Kontakt KF 15
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11592284 245 mm Kontakt KF 15 Varje
11566954 245 mm Kontakt GL 14 Varje
11532294 275 mm Kontakt KF 15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11592284 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06031137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10530.00 SEK
    8736.96 SEK / Paket med 1
    Save 1793.04 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår
  • Med två kopplingar (med gängor GL 14 /GL 18 eller kulflänsar KF 15 / KF 25)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Andra storlekar på begäran
  • Leverans med 2st plastoliver GL14/18 och skruvlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.1 L
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 245 mm
Inkluderar Kontakt KF 15