Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, cylindriska, med termostat- och vakuummantel och uttagsventil
Produktkod. 11993751
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,1 l
0,25 l
0,5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11993751 0,25 l
11903761 0,5 l
11983751 0,1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11993751 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06061149
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår
  • Med två kopplingar (med kulflänsar KF 15 /KF 25)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 335 mm
Kvantitet 1 st