Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl cylindriska med termostat- och vakuummantel och uttagsventil
Produktkod. 11993761
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
Höjd (metrisk):
310 mm
315 mm
330 mm
395 mm
415 mm
460 mm
490 mm
525 mm
570 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
11993761 3 l 460 mm
11903771 2 l 415 mm
11913771 4 l 525 mm
11923761 0,25 l 315 mm
11923771 5 l 570 mm
11933761 0,5 l 330 mm
11953761 1 l 395 mm
11963761 2 l 490 mm
11973761 3 l 310 mm
11983761 4 l 460 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11993761 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06061476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41045.00 SEK
    32917.85 SEK / Paket med 1
    Save 8127.15 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med examen
  • Med laboratoriefläns LF, med spår
  • Med två kopplingar (med kulflänsar KF 15 /KF 25)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 460 mm
Inkluderar Kontakt KF 25
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm