Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, sfäriska, med termostatisk mantel och uttagsventil
Volym (metrisk) Fungerar:
0.25 L
0.5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
Diameter (metrisk) yttre fläns:
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Trådstorlek:
GL 14 Connectors
GL 18 Connectors
KF 15 Connectors
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utan gradering, med laboratoriefläns LF, med spår
- Med två kopplingar (med gängor GL 14 /GL 18 eller kulflänsar KF 15)
- Tillverkad av DURAN™ slangar, andra storlekar på begäran
- Leverans med 2st plastoliver GL14/18 och skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre fläns | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Material | Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 525 mm |
| Inkluderar | Labbfläns 150 LF, spår och två kopplingar (KF 15) |
| Trådstorlek | KF 15 Connectors |
| Diameter (metrisk) Yttre | 350 mm |
| Volym (metrisk) Fungerar | 10 L |
| Kvantitet | 1 st |