Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Reaktionskärl, sfäriska, med uttagsventil
Produktkod. 11592224
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
4 l
6 l
10 l
20 l
Diameter (metrisk) Yttre:
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Inkluderar:
Labfläns 100 LF
Labfläns 150 LF
Labfläns 200 LF
Labfläns 60 LF
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Inkluderar Förpackningsstorlek
11592224 4 l 206 mm Labfläns 100 LF Varje
11502234 6 l 236 mm Labfläns 100 LF Varje
11512234 10 l 280 mm Labfläns 100 LF Varje
11522234 20 l 350 mm Labfläns 100 LF Varje
11532234 6 l 236 mm Labfläns 150 LF Varje
11542234 10 l 280 mm Labfläns 150 LF Varje
11552224 0,25 l 85 mm Labfläns 60 LF Varje
11552234 20 l 350 mm Labfläns 150 LF Varje
11562224 0,5 l 105 mm Labfläns 60 LF Varje
11562234 6 l 236 mm Labfläns 200 LF Varje
11572224 1 l 131 mm Labfläns 60 LF Varje
11572234 10 l 280 mm Labfläns 200 LF Varje
11582224 2 l 165 mm Labfläns 100 LF Varje
11582234 20 l 350 mm Labfläns 200 LF Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11592224 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06008279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9465.00 SEK
    8010.17 SEK / Paket med 1
    Save 1454.83 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Utan examen
  • Med laboratoriefläns LF
  • Med spår
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Andra storlekar på begäran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
Material Duran Glas
Höjd (metrisk) 360 mm
Inkluderar Labfläns 100 LF
Diameter (metrisk) Yttre 206 mm