Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Reactive Blue 4, färgämnesinnehåll min. 35 %
Produktkod. p-7020828
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11459723
Brand: Thermo Scientific Chemicals A12911.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13324-20-4 | C23H14Cl2N6O8S2 | 637.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13324-20-4
Molekylformel C23H14Cl2N6O8S2
Molekylvikt (g/mol) 637.42
MDL-nummer MFCD00001218
InChI-nyckel RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R
PubChem CID 25863
IUPAC-namn 1-amino-4-[3-[(4,6-diklor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfoanilino]-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra
LEDER NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reactive Blue 4
Namnnotering dye content ≈40%
Formel vikt 637.44
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.