Läs mer
Reactive Red 195, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reactive Red 195 |
| CAS | 93050-79-4 |
| Molekylformel | C31H19ClN7Na5O19S6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Bezaktive Red S 3B, CBFIX Reactive Red ME 4B 150%, Evermax Magenta SF-B, Reactive Red 195, Reactive Red M 3BE, Reactofix Red ME 4BL, Red M 3BE, Red ME 4B 150%, Red ME 4BL, Ruikesu Red HF 3BX, Ryvalon Red 3B, Sumifix Supra Red 3BF, Sunfix Supra Red S 3B-SPE, Synozol Red HF 6BN |
| InChI formel | InChI=1S/C31H24ClN7O19S6.5Na/c32-29-35-30(33-16-3-1-4-17(13-16)59(41,42)10-9-58-64(55,56)57)37-31(36-29)34-22-14-18(60(43,44)45)11-15-12-24(62(49,50)51)26(27(40)25(15)22)39-38-21-8-7-19-20(28(21)63(52,53)54)5-2-6-23(19)61(46,47)48;;;;;/h1-8,11-14,40H,9-10H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H2,33,34,35,36,37);;;;;/q;5*+1/p-5/b39-38+;;;;; |
| LEDER | OC1=C2C(C=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2NC3=NC(NC4=CC=CC(S(CCOS(=O)(O[Na])=O)(=O)=O)=C4)=NC(Cl)=N3)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C1/N=N/C5=C(S(=O)(O[Na])=O)C6=CC=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6C=C5 |
| IUPAC-namn | sodium (E)-2-((3-((4-chloro-6-((7-((1,5-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)sulfonyl)ethyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1136.28 |
| Formel vikt | 1134.82 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?