Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reactive Yellow 86 |
| CAS | 61951-86-8 |
| Molekylformel | C18H14Cl2N8Na2O9S2 |
| InChI-nyckel | JUNRGNKPIKIXLL-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CCN1C(=O)C(=C(C(=NNC2=C(C=C(C(=C2)NC3=NC(=NC(=N3)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C1=O)C)C(=O)N.[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;4-[2-(5-karbamoyl-1-etyl-4-metyl-2,6-dioxopyridin-3-yliden)hydrazinyl]-6-[(4,6-diklor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]bensen-1,3-disulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 667.357 |
| PubChem CID | 57369787 |
| Kvalitet | Praktisk |
| Kvantitet | 25 g |