Läs mer
IKA™ Reaktorkärl
Produktkod. 16228151 Handla allt IKA Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16228151 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 16228151 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003602000
 Begränsad artikel
För användning med LR 1000 Lab Reactor. Inkluderar ankaromrörare och lock utrustade med 3 x NS 14 kärl, 1 x NS 29, inklusive 2 x NS 14, 1 x NS 29 inslipade glasproppar och klämmor, och 1 x NS 14 jordfog för vakuumventil.
  • Inkluderar ankaromrörare LR 1000.11
  • Tätningsmaterial: FKM
  • Lock utrustat med: 3x NS 14 kärl, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14, 1x NS 29 inslipade glasproppar och klämmor, 1x NS 14 jordfog för vakuumventil
  • Max volym: 1000 ml
  • Material i kontakt med medium: AISI 316L, borosilikatglas 3.3, PTFE, FKM
  • Max. arbetstemperatur för produkten inuti kärlet: 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 ml
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C
Material Borosilikatglas, PTFE, FKM
Material (tätning) FKM
Vikt (metrisk) 5.42 kg
För användning med (utrustning) Laboratoriereaktor
Inkluderar Lock utrustat med: 3x NS 14 behållare,, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14,, 1x NS 29 inslipade glasproppar och klämmor,, 1x NS 14 jordfog för vakuumventil