Läs mer
Ready-Made LB Agar Powder
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
pH(3.5%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents:
- Casein Peptone: 10gm/L
- Yeast Extract: 5gm/L
- Sodium Chloride: 5gm/L
- Agar: 15gm/L
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Powder |
| Produkttyp | Agar |
| För användning med (applikation) | Propagation of Bacteria |
| Förpackningstyp | Plastic Bottle |
| Kvantitet | 1 kg |