Läs mer
Ready-Made LB (Luria-Bertani) Broth Powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Descrizione
For the propagation of bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Off-white free flowing powder
- pH(2.0%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents
- Casein Peptone: 50%
- Yeast Extract: 25%
- Sodium Chloride: 25%
Specifica
Specifica
| Färg | Off-white |
| Form | Powder |
| Produkttyp | Dehydrated Culture Media |
| För användning med (applikation) | Propagation of Bacteria |
| Förpackningstyp | Plastic Bottle |
| Kvantitet | 250 g |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto