Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA Amplifieringskit
Produktkod. 12987160 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12987160
Brand: Cytiva 25660324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
illustra Klar att gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 40 till 60++g utbyte från nanogrammängder av DNA-prov.
illustra Klar att gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit är en del av Phi29 DNA-polymerasfamiljen av produkter från Cytiva .
  • Representativ amplifiering av hela genomet.
  • Förberedda, fördispenserade, endos, frystorkade kakor för snabb reaktionsinställning och större reproducerbarhet.
  • Snabbt och enkelt automationsvänligt protokoll; ingen termocykler behövs.
  • Frakt och förvaring i rumstemperatur ger enkel åtkomst och minskat koldioxidavtryck.
  • Ger högkvalitativt DNA (t.ex. för genotypning med hög genomströmning och DNA-arkivering).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara satsen vid rumstemperatur. När den öppnats, förslut påsen som innehåller Ready-To-Go helt igen GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskitkakor. För att säkerställa maximal hållbarhet och optimal prestanda rekommenderas förvaring i exsickator
Beskrivning illustra Klar att gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 40 till 60μ g-utbyte från nanogrammängder av DNA-prov.
För användning med (applikation) Genomisk DNA-amplifiering
Inkluderar 1 x 2,6 mL 2X denatureringsbuffert, 3 x 8-brunnars remsor Ready-To-Go™ GenomiPhi HY-kakor, 1 x flaska kontroll-DNA, 12 remsor med 8 kupolformade lock
Antal reaktioner 24
Produkttyp illustra Klar att gå GenomiPhi HY DNA Amplification Kit 24 reaktioner
Storlek > 10 kb
Testtid 4 h
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado