Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ T4 DNA-ligas
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Beskrivning
- Katalyserar bildningen av en fosfodiesterbindning mellan 5'-fosforylgruppen och 3'-hydroxylgruppen av två dubbelsträngade DNA-fragment
- Består av en förglasad reaktionsblandning fördispenserad i enkelreaktionsrör
- När den rekonstitueras till en slutlig reaktionsvolym på μ20 L, ger lösning av reaktionsbuffert, T4 DNA-ligas och ATP
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter | FPLCpure™ T4 DNA Ligase 6 weiss-enheter, 66 mM Tris HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2, 0,1 mM ATP , 0,1 mM spermidin, 10 mM DTT och stabilisator, förglasad reaktionsblandning fördispenserad i enkelreaktionsrör |
| För användning med (applikation) | Självcirkularisering av linjärt DNA före transformation, ligering av insättning till vektor och ligering av syntetiska länkar till DNA med trubbiga ändar |
| Förvaringsbuffert | TE-buffert (10 mM Tris HCl, pH 8, med 1 mM EDTA) eller 1-2X One-phor-all buffert |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Produkttyp | Klar att gå T4 DNA-ligas, 50 reaktionspärlor |