Läs mer
Cytiva Ready-to-Go™ You-Prime First-Strand Beads
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Innehåller
Femtio förformulerade, singeldos första-strängs reaktionsblandningspärlor färdigförpackade i vita, tunnväggiga 0,5 ml rör som är kompatibla med de flesta termiska cykler. Varje rör innehåller två kulor som innehåller buffert, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, murint omvänt transkriptas, RNas-hämmare och RNas/DNas-fri BSA. Innehåller även fem kontrollmixpärlor förpackade i röda rör innehållande globin-mRNA, buffert och två globinspecifika PCR-primers för att utvärdera prestandan hos Reaction Mix Beads och PCR-amplifieringen.
- Predispenserade, omgivningstemperaturstabila endosreaktionspärlor minimerar pipetteringsfel, undviker korskontaminering och säkerställer optimal prestanda
- Varje förstasträngsreaktion kräver endast tillsats av RNA i DEPC-behandlat vatten och en användarvald förstasträngsprimer
- Första-strängsreaktionen kan primeras med oligo(dT)-primrar, slumpmässiga primers såsom pd(N)6 eller anpassade primers som är komplementära till en specifik mRNA-sekvens
- Betingelserna för denna reaktion har optimerats för att tillåta fullängdstranskription av RNA 7 kb eller mer i längd
- Den slutliga reaktionsvolymen är 33 μL efter rekonstituering
- Idealisk för forskningsapplikationer som använder PCR för att detektera och kvantifiera eukaryot RNA från en mängd olika prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Satsen innehåller 50 förformulerade endosreaktionspärlor färdigförpackade i tunnväggiga 0,5 ml rör som är kompatibla med de flesta termiska cykler. För syntes av första-strängs cDNA-mallar från totalt RNA eller polyadenylerat RNA med användning av en valfri primer. |
| För användning med (applikation) | First-Strand |
| Inkluderar | Femtio förformulerade, singeldos första-strängs reaktionsblandningspärlor färdigförpackade i vita, tunnväggiga 0,5 ml rör kompatibla med de flesta termiska cykler, varje tub innehåller två pärlor som innehåller buffert, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, murint omvänt transkriptas, RNas-hämmare och RNas-hämmare. |
| Antal reaktioner | 50 |
| Produkttyp | Ready-To-Go You-Prime First-Strand-pärlor |
| Kvantitet | 50 reaktioner |