Läs mer
Invitrogen™ ReadyCount™ Fläckar
Beskrivning
ReadyCount fläckar är fluorescerande cellfärger specifikt optimerade för användning på Countess II FL och Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Dessa bänkstabila reagenser är färdiga att använda nukleära fläckar som kan blandas 1:1 med cellprover. De är designade för snabb och enkel räkning av kärnförsedda celler och isolerade kärnor, vilket möjliggör ökad noggrannhet med användning av fluorescensbaserat räkningsläge vid räkning av blandade cellpopulationer eller prover som innehåller cellrester.
Funktioner av fluorescerande ReadyCount fläckar:
- Exakt —eliminerar felet med att skapa stamlösningar och utspädningsserier
- Flexibel —optimerad för användning i både Countess II FL och Countess 3 FL automatiserade cellräknare utrustade med DAPI, GFP, RFP eller Texas Red (TxR) ljuskuber
- Snabbt —färgar in celler< 5 minuter
- Bekväm —förvaring på din bänkskiva, ingen frysning/upptining krävs, använd genom att blanda 1:1 v/v med cellprov
- Mångsidig —färgning och räkning av kärnförsedda celler eller isolerade kärnor för RNA-sekvensering och genuttryckstillämpningar i encellsanalysarbetsflöden
ReadyCount fläckar fungerar i tre enkla steg:
- Blanda 10μ L av cellprov med 10μ L av ReadyCount färga och inkubera upp till 5 minuter
- Pipet 10μ L av det färgade cellprovet i en grevinnaskammare
- Sätt in objektglaset i grevinnans instrument
Få exakt cellräkning
Det fluorescerande ReadyCount reagenser möjliggör specifik färgning av kärnförsedda celler inom en blandad population, och reducerar därigenom komplexiteten och förbättrar repeterbarheten från räkning till räkning och prov-till-prov vid automatiserad cellräkning när de matchas till lämpligt EVOS™ ljus kub.
Förbättra nedströms encellsanalys
Noggranna antal viabla celler är avgörande när man utför RNA-sekvensering och encellsanalys. Färgning med fluorescerande ReadyCount fläckar och använda Countess™ 3 FL-baserat räkningsläge möjliggör detektering av alla fluorescerande föremål, vilket resulterar i mer exakta räkningar och viabilitetsmätningar för prover med skräp eller ofokuserade celler i ljusfält. Karakterisering av isolerade kärnor krävs också för scATAC-Seq, en metod för att studera genomomfattande kromatintillgänglighet. För att korrekt räkna isolerade kärnor, rekommenderas att använda fluorescerande ReadyCount fläckar istället för trypanblått. Trypanblått kan leda till överräkning av kärnor på grund av skräpfärgning.
Det fluorescerande ReadyCount fläckalternativ inkluderar:
- ReadyCount Red Dead Cell Stain är en bänkstabil röd fluorescerande färg optimerad för färgning av döda kärnförsedda celler i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella synliga röda filterset som t.ex EVOS RFP eller Texas Rödljuskuber är lämpliga för användning med ReadyCount Red Dead Cell Stain (propidiumjodid).
- ReadyCount Blue Nuclear Stain är en bänkstabil blå fluorescerande färg optimerad för färgning av kärnförsedda celler i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella DAPI-filteruppsättningar som t.ex EVOS DAPI ljuskub är lämplig för användning med ReadyCount Blue Nuclear Stain (Hoechst 33342).
- ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain är en bänkstabil grön och röd fluorescerande färgkombination optimerad för färgning av kärnförsedda celler för att mäta livsduglighet i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella FITC- eller GFP-filteruppsättningar som t.ex EVOS GFP ljuskub är lämplig för att spännande och upptäcka den gröna fläcken (akridin orange), medan EVOS Texas Red (TxR) ljuskub är lämplig för färgningen av röda blodkroppar (propidiumjodid). Grönt betecknar levande celler medan rött representerar döda celler. Eftersom dessa färgämnen endast färgar kärnförsedda celler ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain är användbar för att få exakta räkningar av livskraftiga celler för RNA-sekvensering och encellsanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nukleär fläck |
| Produktlinje | ReadyCount |
| Kompatibilitet | Grevinnan II FL> 1.0.249; Grevinnan 3 FL≥ 1.0.296.782 |
| För användning med (utrustning) | Grevinnan II FL, Grevinnan 3 FL |
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | ReadyCount™ Blue Nuclear Stain, 1 x 1 mL injektionsflaska Stabil vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 100 analyser |
| Frakt skick | Omgivning |