Läs mer
Invitrogen™ ReadyCount™ Fläckar
Produktkod. 17118865
Change view
Typ:
Fläck av döda celler
Nukleär fläck
Viabilitetsfläck
Färg:
Blått
Grön/röd
Rött
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Färg
17118865 Viabilitetsfläck Grön/röd
17198855 Fläck av döda celler Rött
17108865 Nukleär fläck Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17118865 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A49905
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De ReadyCount fläckar är bänkstabila fluorescerande reagenser för Countess II FL och 3 FL automatiserade cellräknare. De är färdiga att använda för att möjliggöra snabb och enkel automatiserad räkning av kärnförsedda celler eller isolerade kärnor.
ReadyCount fläckar är fluorescerande cellfärger specifikt optimerade för användning på Countess II FL och Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Dessa bänkstabila reagenser är färdiga att använda nukleära fläckar som kan blandas 1:1 med cellprover. De är designade för snabb och enkel räkning av kärnförsedda celler och isolerade kärnor, vilket möjliggör ökad noggrannhet med användning av fluorescensbaserat räkningsläge vid räkning av blandade cellpopulationer eller prover som innehåller cellrester.
Funktioner av fluorescerande ReadyCount fläckar:
  • Exakt —eliminerar felet med att skapa stamlösningar och utspädningsserier
  • Flexibel —optimerad för användning i både Countess II FL och Countess 3 FL automatiserade cellräknare utrustade med DAPI, GFP, RFP eller Texas Red (TxR) ljuskuber
  • Snabbt —färgar in celler< 5 minuter
  • Bekväm —förvaring på din bänkskiva, ingen frysning/upptining krävs, använd genom att blanda 1:1 v/v med cellprov
  • Mångsidig —färgning och räkning av kärnförsedda celler eller isolerade kärnor för RNA-sekvensering och genuttryckstillämpningar i encellsanalysarbetsflöden
ReadyCount fläckar fungerar i tre enkla steg:
  • Blanda 10μ L av cellprov med 10μ L av ReadyCount färga och inkubera upp till 5 minuter
  • Pipet 10μ L av det färgade cellprovet i en grevinnaskammare
  • Sätt in objektglaset i grevinnans instrument
Få exakt cellräkning
Det fluorescerande ReadyCount reagenser möjliggör specifik färgning av kärnförsedda celler inom en blandad population, och reducerar därigenom komplexiteten och förbättrar repeterbarheten från räkning till räkning och prov-till-prov vid automatiserad cellräkning när de matchas till lämpligt EVOS™ ljus kub.
Förbättra nedströms encellsanalys
Noggranna antal viabla celler är avgörande när man utför RNA-sekvensering och encellsanalys. Färgning med fluorescerande ReadyCount fläckar och använda Countess™ 3 FL-baserat räkningsläge möjliggör detektering av alla fluorescerande föremål, vilket resulterar i mer exakta räkningar och viabilitetsmätningar för prover med skräp eller ofokuserade celler i ljusfält. Karakterisering av isolerade kärnor krävs också för scATAC-Seq, en metod för att studera genomomfattande kromatintillgänglighet. För att korrekt räkna isolerade kärnor, rekommenderas att använda fluorescerande ReadyCount fläckar istället för trypanblått. Trypanblått kan leda till överräkning av kärnor på grund av skräpfärgning.
Det fluorescerande ReadyCount fläckalternativ inkluderar:
  • ReadyCount Red Dead Cell Stain är en bänkstabil röd fluorescerande färg optimerad för färgning av döda kärnförsedda celler i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella synliga röda filterset som t.ex EVOS RFP eller Texas Rödljuskuber är lämpliga för användning med ReadyCount Red Dead Cell Stain (propidiumjodid).
  • ReadyCount Blue Nuclear Stain är en bänkstabil blå fluorescerande färg optimerad för färgning av kärnförsedda celler i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella DAPI-filteruppsättningar som t.ex EVOS DAPI ljuskub är lämplig för användning med ReadyCount Blue Nuclear Stain (Hoechst 33342).
  • ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain är en bänkstabil grön och röd fluorescerande färgkombination optimerad för färgning av kärnförsedda celler för att mäta livsduglighet i Countess II FL eller Countess 3 FL automatiserade cellräknare. Traditionella FITC- eller GFP-filteruppsättningar som t.ex EVOS GFP ljuskub är lämplig för att spännande och upptäcka den gröna fläcken (akridin orange), medan EVOS Texas Red (TxR) ljuskub är lämplig för färgningen av röda blodkroppar (propidiumjodid). Grönt betecknar levande celler medan rött representerar döda celler. Eftersom dessa färgämnen endast färgar kärnförsedda celler ReadyCount Green/Red Dead Viability Stain är användbar för att få exakta räkningar av livskraftiga celler för RNA-sekvensering och encellsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Viabilitetsfläck
Produktlinje ReadyCount
Kompatibilitet Grevinnan II FL> 1.0.249; Grevinnan 3 FL≥ 1.0.296.782
För användning med (utrustning) Grevinnan II FL, Grevinnan 3 FL
Färg Grön/röd
Innehåll och lagring ReadyCount™ Grön/röd livskraftsfläck, 1 x 1 mL injektionsflaska
Stabil vid rumstemperatur.
Kvantitet 100 analyser
Frakt skick Omgivning