Läs mer
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 18755435
Change view
Kvantitet:
5 x 100μ g av IgG
5 x 20 μg
5 x 20 μg IgG
5 x 20μ g
5 x 20μ g av IgG
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 420
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 514
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 700
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 750
Biotin
Hold (Håll)
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Etikett eller färgämne
18755435 5 x 100μ g av IgG Alexa Fluor 647
18785455 5 x 20μ g av IgG Alexa Fluor 488
18725475 5 x 100μ g av IgG Alexa Fluor 488
17903101 5 x 20 μg IgG Alexa Fluor 647
18745435 5 x 20μ g av IgG Biotin
18785385 5 x 100μ g av IgG Biotin
18041683 5 x 20μ g av IgG Hold (Håll)
18041663 5 x 100μ g av IgG Hold (Håll)
30245080 5 x 20μ g Alexa Fluor 514
30245274 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 555
30245024 5 x 20μ g Alexa Fluor 594
30245137 5 x 20μ g Alexa Fluor 700
30245465 5 x 20μ g Alexa Fluor Plus 750
30284185 5 x 20 μg Alexa Fluor 420
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 18755435 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R10713
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
ReadyLabel Antikroppsmärkningssatser möjliggör snabb och bekväm märkning av vanliga antikroppar och cellkultursupernatanter utan föregående rening av antikroppslösningen.
ReadyLabel Antikroppsmärkningssatser möjliggör snabb och bekväm märkning av vanliga antikroppar och cellkultursupernatanter utan föregående rening av antikroppslösningen. Varje kit innehåller allt som behövs för att utföra 5 märkningsreaktioner och kommer att producera renade antikroppskonjugat, utan reningssteget.
Varje ReadyLabel Antikroppsmärkningssats, 100μ g innehåller allt som behövs för att utföra 5 märkningsreaktioner och kommer att producera renade antikroppskonjugat, utan reningssteget. Kitet kan användas för att märka antikroppar i lösningar som innehåller BSA eller andra stabiliserande proteiner och antikroppar i en primär amininnehållande buffert såsom Tris eller glycin, eller till och med cellkultursupernatanter, utan föregående rening av den antikroppsinnehållande lösningen. En reaktiv färgämnesdel binder effektivt till primära aminer av antikroppar för att bilda stabila, kovalent bundna antikropp-färgämneskonjugat.
Alexa Fluor färgämnen producerar antikroppskonjugat som vanligtvis är ljusare med bättre fotostabilitet och lägre pH-känslighet jämfört med traditionella färgämnen (t.ex. FITC). Till skillnad från andra färgämnen, fluorescensen av Alexa Fluor konjugat är okänsliga för pH mellan 4 och 10. Alexa Fluormärkta antikroppar kan användas för tillämpningar inklusive mikroskopi, flödescytometri, western blotting, ELISA , och indirekt FISK.
ReadyLabel Antikroppsmärkningssatser erbjuder följande fördelar:
  • Bekvämlighetsmärkning —tar en timme, med mindre än 20 minuters praktisk tid
  • Mångsidighetsmärkning —kan utföras på IgG-antikroppar, oavsett art, isotyp eller lagringsbuffert
  • Anpassning —ReadyLabel Flex Antibody Labeling Kit är designad för användning med ett brett utbud av aminreaktiva etiketter, inklusive Alexa Fluor färgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antikroppsproduktion och märkning
Produkttyp Antikroppsmärkningssats
Kvantitet 5 x 100μ g av IgG
För användning med (utrustning) Flödescytometer, fluorescensmikroskop
Produktlinje ReadyLabel
Kemisk reaktivitet Amin
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Färg Långt rött
Endast för forskning.