Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ 2,5 % normalt hästserum (1X)
Produktkod. 17112514
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
17112514 50 ml
1 options
Produktkod. 17112514 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37625
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Färdig att använda icke-specifik blockerare för användning i immunhistokemi (IHC), immuncytokemi (ICC) och immunfluorescens (IF) experiment
  • ReadyProbes 2,5 % Normal Horse Serum är en färdig att använda icke-specifik blockerare för användning i immunhistokemi (IHC), immunocytokemi (ICC) och immunfluorescens (IF) experiment, vanligtvis när en sekundär antikropp för häst eller åsna används.
  • Inkubering av celler/vävnad med utspätt serum från samma eller liknande art som värden för den sekundära antikroppen minskar typiskt icke-specifik bindning.
  • Täck helt enkelt vävnadssektionen eller cellerna med några droppar ReadyProbes 2,5 % normalt hästserum och inkubera i 30 –60 minuter vid rumstemperatur.
  • Ready Probes 2,5% Normal Horse Serum kan också användas för att späda primära och sekundära antikroppar.
  • Ready Probes 2,5 % Normal Horse Serum tillhandahålls som ett bruksfärdigt reagens utan ytterligare utspädning eller beredning krävs.
  • Serumet samlas in från friska vuxna djur och värmebehandlas, centrifugeras och filtreras. Den kontrolleras sedan med avseende på korsreaktivitet med hjälp av en lämplig immunanalys.
  • Serumet späds till 2,5 % (v/v) i buffert, med 0,08 % natriumazid tillsatt som konserveringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillhandahålls som 50 ml lösning i en koncentration färdig att använda (1X) i en genomskinlig droppflaska av plast.
Förvara vid –2 °8 C.
Vid förvaring enligt anvisningarna kan produkten användas i 6 månader efter mottagandet.
Art Häst
Form Vätska
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 50 ml
Produktlinje ReadyProbes
Reagenstyp Blockerande reagens
Frakt skick Rumstemperatur eller våt is