Beskrivning
- ReadyProbes Hydrophobic Barrier Pap Pen skapar en vattenavvisande barriär när den används på ett mikroskopglas eller täckmantel
- Genom att lätt rita en rektangel eller cirkel runt vävnadssektionen eller cellerna på mikroskopglaset kan vatteninkubationsreagenser förvaras inuti cirkeln eller rektangeln
- Spara värdefulla reagenser genom att inkubera med mindre volym
- Pennan kan också användas för att hålla reagenser åtskilda när mer än en vävnadssektion är monterad på ett mikroskopglas
- Den ljusblå barriärlinjen är värmetålig och kompatibel med de flesta immunohistokemiska (IHC), immunocytokemiska (ICC), immunofluorescens (IF) och in situ hybridiseringsreagenser (ISH), inklusive detergentinnehållande reagenser
- Det är olösligt i alkohol och aceton, men kan avlägsnas med rensningsmedel (t.ex. xylen)
- När den appliceras enligt anvisningen skapar spetsen som följer med varje penna en 3 mm bred linje
- Penndesignen säkerställer att spetsen kan röra sig och att spetsen inte sitter fast på själva pennan
- I vissa fall, under transporten, kan spetsen tappas loss och falla ut. Sätt helt enkelt tillbaka spetsen i pennans hals och använd enligt instruktionerna
- Penresterna fluorescerar – och applicerar den hydrofoba barriären några millimeter från vävnadssektion eller celler, så det stör inte bilddiagnostiken
Hur man använder
- Dutta pennans spets på en pappershandduk för att säkerställa att flödet av den hydrofoba vätskan inte avbryts
- Rita försiktigt en cirkel eller rektangel runt vävnaden/cellerna 2–4 gånger, med en tjock linje, samtidigt som du håller några millimeter från vävnadens eller cellernas kant
- Låt linan torka i 20–30 minuter i rumstemperatur
- Upprepa processen om det behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 pennor (6 ml vardera) |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC), Immunfluorescens (IF) |
| Produktlinje | ReadyProbes |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur, borta från solljus eller andra värmekällor. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |