Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-aktinmärkningsreagenser
Produktkod. 14879680
Change view
Typ av färg:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ Plus 647
TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat)
Excitationsvåglängdsområde:
495/518
540/565
580/603
658/675
Förpackningsstorlek:
5ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av färg Excitationsvåglängdsområde Förpackningsstorlek
14879680 Alexa Fluor™ 488 495/518 5ml
15119325 TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat) 540/565 Varje
31935074 Alexa Fluor™ 568 580/603 -
32214192 Alexa Fluor™ Plus 647 658/675 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 14879680 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37110
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
2 x 2,5 ml droppflaskor
ActinRed™ och ActinGreen™ ReadyProbes™ reagenser hjälper till med ljus, selektiv F-aktinmärkning i fixerade celler och vävnader. Den färdiga dropparen eller dubbelanvändningsflaskan möjliggör droppvis dosering eller direkt pipettering för snabb och flexibel cytoskelettavbildning.
ActinGreen 488-reagens ReadyProbes är en selektiv, högaffinitet F-aktin-prob konjugerad till vår ljusa, fotostabila, grön-fluorescerande Alexa Fluor 488-färg. ActinGreen 488-reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. Nej. A12379) förpackad i en droppflaska. ActinRed 555 ReadyProbes Reagensen är en jämförbar F-aktinfärgning konjugerad med det röd-orange fluorescerande färgämnet tetrametylrhodamin (TRITC). ActinRed 555-reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Rhodamine F-aktinproben (Cat. Nej. R415) förpackad i en droppflaska.
ActinRed 568-reagens ReadyProbes är vår högaffinitets F-aktinsond konjugerad med vårt ljusa, rödfluorescerande Alexa Fluor 568-färgämne. Denna färg är förpackad i en lättanvänd dropper-valfri flaska, vilket gör det möjligt för slutanvändare att välja antingen pipetter ur tuben med den klassiska korken eller använda droppflaskspetsen för vanliga ReadyProbes arbetsflöden.
ActinRed 647 ReadyProbes Reagent utnyttjar vår högaffinitets F-aktinprob konjugerade med vår ljusa Far-Red Alexa Fluor 647 Plus-färg, vilket ger förbättrad ljusstyrka jämfört med klassiska Alexa Fluor 647 F-aktinprobkonjugater, i ett lättanvänt format. ActinRed 647 ReadyProbes Reagens bör lagras från 2–8 °C på lång sikt och erbjuder även möjlighet att använda pipettering om så önskas via dropper-valfri lock.
Dessa färdiga lösningar kombinerar överlägsen ljusstyrka med exceptionell F-aktinfärgning. ReadyProbes Aktin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika växt- och djurarter samt låg ospecifik bindning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring •2 x 2,5 ml droppflaskor
•Förvara vid 15°till 30 °C
•Skydda mot ljus
•Frys inte
Excitationsvåglängdsområde 495/518
Typ av färg Alexa Fluor™ 488
Formatera Droppflaskor
För användning med (applikation) Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, EVOS™, CellInsight™ cellavbildningsinstrument, fluorescensmikroskop, flödescytometer
Antal tester 75 Tester
Reaktivitet F-aktin
Kvantitet 2-dropperflaskor kit
Detektionsmetod Fluorescens
Leveranstyp Tillsätt 2 droppar (80 μl) per 1 ml medium
Beskrivning ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagens (AlexaFluor™ 488 falloidin)
Emission Synlig
Form Färdig vattenlösning
Produktlinje Agerande grön , ReadyProbes
Mål F-aktin Cytoskeleton
Teknik Cellfärgsanalys
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Cellmärkning
Subcellulär lokalisering Cytoskelett
Cellpermeabilitet Fasta celler
Excitation 498 nm