Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-aktinmärkningsreagenser
Beskrivning
ActinGreen 488-reagens ReadyProbes är en selektiv, högaffinitet F-aktin-prob konjugerad till vår ljusa, fotostabila, grön-fluorescerande Alexa Fluor 488-färg. ActinGreen 488-reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. Nej. A12379) förpackad i en droppflaska. ActinRed 555 ReadyProbes Reagensen är en jämförbar F-aktinfärgning konjugerad med det röd-orange fluorescerande färgämnet tetrametylrhodamin (TRITC). ActinRed 555-reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Rhodamine F-aktinproben (Cat. Nej. R415) förpackad i en droppflaska.
ActinRed 568-reagens ReadyProbes är vår högaffinitets F-aktinsond konjugerad med vårt ljusa, rödfluorescerande Alexa Fluor 568-färgämne. Denna färg är förpackad i en lättanvänd dropper-valfri flaska, vilket gör det möjligt för slutanvändare att välja antingen pipetter ur tuben med den klassiska korken eller använda droppflaskspetsen för vanliga ReadyProbes arbetsflöden.
ActinRed 647 ReadyProbes Reagent utnyttjar vår högaffinitets F-aktinprob konjugerade med vår ljusa Far-Red Alexa Fluor 647 Plus-färg, vilket ger förbättrad ljusstyrka jämfört med klassiska Alexa Fluor 647 F-aktinprobkonjugater, i ett lättanvänt format. ActinRed 647 ReadyProbes Reagens bör lagras från 2–8 °C på lång sikt och erbjuder även möjlighet att använda pipettering om så önskas via dropper-valfri lock.
Dessa färdiga lösningar kombinerar överlägsen ljusstyrka med exceptionell F-aktinfärgning. ReadyProbes Aktin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika växt- och djurarter samt låg ospecifik bindning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Koncentration | Klar att användas |
| Innehåll och lagring | •1 flaska för dubbelanvändning •Förvara vid 15°till 30 °C •Skydda mot ljus •Frys inte |
| Excitationsvåglängdsområde | 580/603 |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 568 |
| Formatera | Dubbelanvändning droppflaska |
| För användning med (applikation) | Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescensmikroskopi |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, EVOS™, CellInsight™ cellavbildningsinstrument, fluorescensmikroskop, flödescytometer |
| Antal tester | 75 Tester |
| Inkluderar | Droppertipp, dropperlock |
| Visa mer |