Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagens F-aktin falloidinkonjugat
Beskrivning
Innehåller
2 x 2,5 ml droppflaskor
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagens är en selektiv F-aktinsond med hög affinitet konjugerad till vår ljusa, fotostabila, grönt fluorescerande Alexa Fluor 488 färgämne. ActinGreen 488 reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Alexa Fluor 488 Phalloidin (kat. nr. A12379) förpackad i en droppflaska. ActinRed 555 ReadyProbes Reagens är en jämförbar F-aktinfärgning konjugerad med det rödorange fluorescerande färgämnet tetrametylrhodamin (TRITC). ActinRed 555 reagens är en rumstemperaturstabil lösning av Rhodamine Phalloidin (kat.nr. R415) förpackad i en droppflaska.
Dessa färdiga att använda lösningar kombinerar överlägsen ljusstyrka med exceptionell F-aktinfärgning. Phalloidin är en bicyklisk peptid som vanligen används i bildbehandlingsapplikationer för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt falloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur och låg ospecifik bindning.
Funktioner
- Högaffinitetsfärgning av F-aktin med överlägsen specificitet jämfört med antikroppsmetoder
- ActinGreen 488 Excitation/Emission: (495/518 nm), detekterad genom standard GFP- och FITC-filteruppsättningar
- ActinRed 555 Excitation/Emission: (540/565 nm), detekterad genom standard RFP- och TRITC-filteruppsättningar
- Använd motfärgning (dvs DAPI eller NucBlue ReadyProbes reagens) efter önskemål
ReadyProbes formatfördelar
- Användningsfärdig formulering —behöver inte spädas, vägas eller pipetteras
- Använd bara två droppar per ml medium för att färga, inkubera 30 minuter, tvätta och sedan avbilda
- Stabil vid rumstemperatur —förvara praktiskt på bänkskivan
Användningsområden
- För fixerade och permeabiliserade celler eller vävnad
- Fluorescensmikroskopi (IF/IHC/ICC)
- Screening med högt innehåll, bildbehandling med högt innehåll
- Flödescytometri
Användningsförslag
- Både ActinRed 555 och ActinGreen 488-reagens kan tillsättas direkt till fixerade celler i fullt medium eller buffertlösningar
- I de flesta fall räcker 2 droppar/ml och en –inkubationstid på 15 30 minuter för ljus aktinfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar. I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | 2 x 2,5 ml droppflaskor Butik på≤ 25 °C. |
| Excitationsvåglängdsområde | 495/518 |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 488 |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Floid™ Cellavbildningssystem, fluorescensmikroskop, flödescytometer, Floid™ Cellavbildningssystem |
| Kvantitet | 1 kit |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagens (AlexaFluor™ 488 falloidin) |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Visa mer |