Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ Lösningsmedelsresistent Permanent Marking Pen
Produktkod. 17133773
Change view
Kvantitet:
5 pennor
Produktkod. Kvantitet
17133773 5 pennor
1 options
Produktkod. 17133773 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.00 SEK
    1089.65 SEK / Paket med 5
    Save 148.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör lösningsmedelsresistent skrivning på frostat glasmikroskopobjektglas.
  • De ReadyProbes Lösningsmedelsresistent Permanent Marking Pen möjliggör lösningsmedelsresistent skrivning på frostat glasmikroskopobjektglas.
  • Det är resistent mot de flesta lösningsmedel, inklusive alkoholer och xylen.
Obs: Denna märkningspenna möjliggör lösningsmedelsresistent skrivning på den frostade änden av objektglas. Vanligt glas (ofrostat) eller slät plast anses inte vara lämpliga ytor för att behålla pennbläcket eftersom resterna lätt kan torkas bort från dessa ytor. Använd pennan på andra typer av hårda ytor (såsom slät yta på kryoflaskan eller Eppendorf rör) kan producera skrift som inte är lösningsmedelsresistent. När det används på frostat glasmikroskopobjektglas, ReadyProbes Lösningsmedelsresistent Permanent Marking Pen är resistent mot de flesta lösningsmedel, inklusive alkoholer och xylen. Se till att låta bläcket torka innan det utsätts för lösningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Permanent märkningspenna
Produktlinje ReadyProbes
Innehåll och lagring Ett set med 5 pennor.
Förvara i rumstemperatur.
Vid förvaring enligt anvisningarna kan produkten användas i 6 månader efter mottagandet.
Inkluderar 5 pennor
Kvantitet 5 pennor
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is