Läs mer
Invitrogen™ ReadyProbes™ Streptavidin/biotinblockerande lösning (1X)
Beskrivning
ReadyProbes Streptavidin/Biotin Blocking Solution blockerar endogent biotin, biotinreceptorer och streptavidinbindningsställen som finns i många typer av vävnad, vilket minskar bakgrundssignalen i immunhistokemi (IHC), immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) och in situ hybridisering (ISH) procedurer. Denna tvåkomponentslösning (en streptavidinblockerande lösning och en biotinblockerande lösning) tillhandahålls i ett bruksfärdigt format, tillsätt —bara några droppar av streptavidinkomponenten och inkubera i 15 minuter, tvätta sedan och upprepa med biotinkomponenten. ReadyProbes Streptavidin/biotinblockerande lösning används efter blockering av celler/vävnad med standard icke-specifik blockeringslösning (t.ex. utspätt serum), men före det primära antikroppsteget.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blockeringslösning |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produktlinje | ReadyProbes |
| Innehåll och lagring | Ett kit som innehåller 18 mL vardera färdiga att använda (1 X) lösningar av streptavidin (komponent A) och biotin (komponent B) i två klara LDPE droppflaskor. Förvara (vid °2 C till °8 C. Vid förvaring enligt anvisningarna kan produkten användas i 6 månader efter mottagandet. ) |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |