Produktkod. 15622880
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15622880
1 L
Glasflaska
1 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod.
15622880
Leverantör
Honeywell-Chromasolv
Leverantörsnummer
2707411L
880.61 SEK valid until 2026-05-31 BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28018" för att få ditt kampanjpris.
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Reagent Alcohol
Namnnotering
CHROMASOLV™, for HPLC
Abs.
max. 0.35 at 220 nm, max. 0.65 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 255 nm
CAS
64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
CAS Max %
90.0000%, 5.0000%, 5.0000%
Densitet
0.7847 g/cm3
Kvantitet
1 L
Flampunkt
15°C
Förpackning
Glasflaska
Molekylformel
C2H6O
MDL-nummer
MFCD00003568
UN-nummer
UN1987
Beilstein
1718733
Synonym
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt
78.32°C
InChI-nyckel
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CCO
IUPAC-namn
etanol
Molekylvikt (g/mol)
46.069
PubChem CID
702
ChEBI
CHEBI:16236
Procent renhet
>89%
Kvalitet
HPLC
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .