Läs mer
Hamilton™ Reagensbehållare 1T, självstående, utan lock, 120mL
Produktkod. 15187366
Produktkod. 15187366 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 194052
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hamiltons förbrukningsvarsserie tillverkas i ett ISO klass 8 renrum, baserat på ISO 14644-standarderna samt ISO 9001 och ISO 13485. Hamilton går längre än att enbart förlita sig på statistisk kvalitetsanalys för att säkerställa högsta produktkvalitet, t.ex. kontrolleras varje CO-RE spets för koncentriskhet i dess öppning och frånvaro av flash i formningsprocessen. TüV Rheinland intygar att vårt installerade kvalitetsledningssystem har bedömts och bedömts uppfylla kraven i höga prestandastandarder för design och tillverkning av engångsprodukter. De flesta förbrukningsvaror uppfyller EU:s direktiv CE och IVD. För att möta de mycket sofistikerade behoven hos laboratorier inom genomik, Proteomics, , Cellomics forensisk och läkemedelsupptäckt har Hamilton avsevärt förfinat produktionskraven för sterila/icke-sterila engångsprodukter. Den överlägsna biologiska renheten hos CO-RE pipettspetsar, rör och reagensbehållare garanteras genom en kontrollerad produktionsprocess. Skicklig personal, tillsammans med automatiserad renrumsproduktion, möjliggör tillverkning utan kontaminering. Med jämna mellanrum utsätts produktionsbatchen för en mycket känslig PCR-metod för att säkerställa efterlevnad av de definierade renhetskriterierna Dnase/Rnase, pyrogen och PCR-inhibitorfria. Hamilton har infört en ny renhetsgrad särskilt för rättsmedicinskt arbete, för att eliminera den kvarvarande risken för kontaminering av rena produkter. Utöver de striktaste renhetskraven under produktionsprocessen utförs ett ytterligare steg vid tillverkning och packning av engångsprodukter. Denna behandling säkerställer effektiv borttagning av föroreningar genom att fysiskt förstöra eventuella DNA-molekyler. I enlighet med Forensic Science International (FSI) har Hamilton validerat behandlingsprocessen för att bevisa effektiviteten av att eliminera amplifierbart DNA. Med tanke på att bara en kontaminering från främmande DNA under en rättsmedicinsk undersökning kan leda till felaktig DNA-profilering och göra bevis värdelösa, är Hamiltons engagemang för renhet av yttersta vikt.
Ett sortiment av reagensreservoarer från 60 till 200 ml finns tillgängliga och kan placeras i en reagensbärare på NIMBUS STAR automatiserade pipetteringsplattformar. Den speciella bottengeometrin minimerar restvolymer. Alla reservoarer är gjorda av polypropen.
  • Reagensbehållare för Microlab STAR och NIMBUS automatiserade pipetteringssystem
  • Tillverkad under renrumsförhållanden och certifierad: CE- och IVD-kompatibel
  • Olika storlekar tillgängliga: 50mL, 60mL, 100mL, 120mL, 200mL, 300mL, 400mL