Läs mer
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2
Produktkod. 18754394
Change view
Kvantitet:
5 x 21 ml
Produktkod. Kvantitet
18754394 5 x 21 ml
1 options
Produktkod. 18754394 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY995
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10X Concentrated 10% BSA Solution for DuoSets
  • 10% BSA solution in a concentrated formula which can be diluted to make a working solution at a range of final BSA concentrations suitable for the assay being run
  • Make all solutions fresh or filter sterilize and store for up to 1 week at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 5 x 21 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Reagent Diluent Concentrate 2 (10X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mixture of 5-Chloro-2-Methyl-4- Isothiazolin-3-One and 2-Methyl-4-Isothiazolin-3- One