Läs mer
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 3 (5X)
Produktkod. 30021769
Change view
Kvantitet:
10 x 21 ml
Produktkod. Kvantitet
30021769 10 x 21 ml
1 options
Produktkod. 30021769 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5X Concentrated 25% Tween 20 solution in PBS for DuoSets
10 vials (21mL/vial) of a 25% Tween 20 solution in PBS. The reagent diluent will require additional components for some DuoSets. Refer to the product-specific package. insert for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 10 x 21 ml
Förvaringskrav Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.