Läs mer
BD Biosciences Reagensställ - APC
Produktkod. 15921270 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Mått (L x B):
180 mm x 54.5 mm
Produktkod. Mått (L x B)
15921270 180 mm x 54.5 mm
1 options
Produktkod. 15921270 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 657181
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Förkylt reagensställ håller dina antikroppar kylda i 75 minuter och bevarar deras kvalitet och proteinfärgningsstabilitet.
Förkyld BD™ Reagensrack håller dina antikroppar kylda i 75 minuter och bevarar deras kvalitet och proteinfärgningsstabilitet. De BD Reagensställ är staplingsbara och finns i olika färger för att hjälpa dig att hålla ordning på dina flaskor både på bänken och i kylen. Varje ställ är fyllt med kylmaterial och rymmer upp till 25 BD™ Bärnstensfärgade flaskor och 20 smalare BD Pharmingen™ typ flaskor. Storlek 180 mm x 54,5 mm - Vikt: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller BD Bärnstensflaskor (5) och smalare BD Pharmingen typ av flaskor (20)
Staplingsbar Ja
Mått (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Vikt (metrisk) 950 G
Inkluderar Fylld med kylmaterial.