Läs mer
BD Biosciences Reagensställ - PE-Cy ™7
Produktkod. 15911270
Change view
Rymmer: 5 BD™ Bärnstensfärgade flaskor och 20 smalare BD Pharmingen™ typ flaskor.
Produktkod.
15911270 Rymmer: 5 BD™ Bärnstensfärgade flaskor och 20 smalare BD Pharmingen™ typ flaskor.
1 options
Produktkod. 15911270 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 657180
Förkylt reagensställ håller dina antikroppar kylda i 75 minuter och bevarar deras kvalitet och proteinfärgningsstabilitet.
Förkyld BD™ Reagensrack håller dina antikroppar kylda i 75 minuter och bevarar deras kvalitet och proteinfärgningsstabilitet. De BD Reagensställ är staplingsbara och finns i olika färger för att hjälpa dig att hålla ordning på dina flaskor både på bänken och i kylen. Varje ställ är fyllt med kylmaterial och rymmer upp till 25 BD™ Bärnstensfärgade flaskor och 20 smalare BD Pharmingen™ typ flaskor. Storlek 180 mm x 54,5 mm - Vikt: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller BD™ Bärnstensflaskor (5) och smalare BD Pharmingen™ Typflaskor (20)
Staplingsbar Ja
Mått (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Vikt (metrisk) 950 G
Inkluderar Fylld med kylmaterial.