Läs mer
BD Biosciences Reagensställ - PE
Beskrivning
Förkyld BD™ Reagensrack håller dina antikroppar kylda i 75 minuter och bevarar deras kvalitet och proteinfärgningsstabilitet. De BD Reagensställ är staplingsbara och finns i olika färger för att hjälpa dig att hålla ordning på dina flaskor både på bänken och i kylen. Varje ställ är fyllt med kylmaterial och rymmer upp till 25 BD™ Bärnstensfärgade flaskor och 20 smalare BD Pharmingen™ typ flaskor. Storlek 180 mm x 54,5 mm - Vikt: 950 gr.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | BD Bärnstensflaskor (5) och smalare BD Pharmingen typ av flaskor (20) |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B) | 180 mm x 54.5 mm |
| Vikt (metrisk) | 950 G |
| Inkluderar | Fylld med kylmaterial. |