Läs mer
Thermo Electron LED GmbH Reagensreservoaren
Beskrivning
Reagensreservoaren från Thermo Electron LED GmbH är tillverkad av polypropen och har åtta brunnar.
- Autoklaveringsbar
- Erbjuda en variation av lösningar som passar alla pipetteringsprocedurer
- Reagensreservoarer utformade för att erbjuda lösningar anpassade efter procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reagensreservoaren |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kanaler | 8 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Bottenform | Plan |