Beskrivning
- Reagenser förvaras vid mindre än 5 °C (41 °F) i cirka 3 timmar
- Isfri lösning eliminerar risken för kontaminering från stökiga isbad
- Stapelbar, spara utrymme vid förvaring i frysen eller på bänkskivan
- Symmetrisk kylardesign gör att reagensbehållare kan monteras i båda riktningarna
- Giftfri blandning av vatten och bakteriostatiskt medel kyler och fryser snabbt
- Tillverkad av sonisk svetsad, konstruerad polypropen som säkerställer en läckagefri design
- Ej avsedd för autoklav, använd inte med flytande kväve
- Återanvändbar
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reservoarkylare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lila |
| Beskrivning | Reagensreservoarkylare |
| Enheten håller | Reagensreservoarer |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 50 och 55 ml |
| För användning med (applikation) | Reagens |
| För användning med (utrustning) | Reagensreservoarer |
| Inkluderar | Chiller |
| Visa mer |