Läs mer
Fisherbrand™ Reagensreservoarkylare
Produktkod. 16380412 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
50 och 55 ml
Färg:
Blått
Lila
Purpur& Blå
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
16380412 100 ml Purpur& Blå
16330412 50 och 55 ml Lila
16340412 50 och 55 ml Blått
16350412 50 och 55 ml Purpur& Blå
16360412 100 ml Lila
16370412 100 ml Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16380412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 SEK
    1121.73 SEK / Paket med 2
    Save 103.27 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservoir Chiller är ett isfritt, giftfritt sätt att förlänga arbetsperioden och bevara integriteten för temperaturkänsliga reagenser.
  • Reagenser förvaras vid mindre än 5 °C (41 °F) i cirka 3 timmar
  • Isfri lösning eliminerar risken för kontaminering från stökiga isbad
  • Stapelbar, spara utrymme vid förvaring i frysen eller på bänkskivan
  • Symmetrisk kylardesign gör att reagensbehållare kan monteras i båda riktningarna
  • Giftfri blandning av vatten och bakteriostatiskt medel kyler och fryser snabbt
  • Tillverkad av sonisk svetsad, konstruerad polypropen som säkerställer en läckagefri design
  • Ej avsedd för autoklav, använd inte med flytande kväve
  • Återanvändbar
  • Två års garanti
Specifikationer
Produkttyp Reservoarkylare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Purpur& Blå
Beskrivning Reagensreservoarkylare
Enheten håller Reagensreservoarer
Material Polypropen
Volym (metrisk) 100 ml
För användning med (applikation) Reagens
För användning med (utrustning) Reagensreservoarer
Inkluderar Chiller
Modell 120735F
Kvantitet 1
Form Rektangulär
Garanti 2 år
Mått (L x B) 6 x 3,5 tum.
Mått (L x B x H) 6 x 3,5 x 1,75 tum.
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 5,70 tum.
Bredd (metrisk) 14.30 cm
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 4.3 cm
Vikt (engelska) 0.31 lb.
Vikt (metrisk) 0.14 kg