Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar Dual - 25 mL
Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators Products
Description
- Delad reservoardesign tillåter pipettering av två olika regenter eller maximerar återvinningen genom att endast använda en enda kanal och liten mängd reagens
- Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
- Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
- Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
- Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
- Steril, förseglad i påsar och elektronstrålesteriliserad
- DNas-, RNas- och pyrogenfri
- Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
- Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
- Disponibel
- Designpatentsökt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 0,85 oz |
| Certifikat och efterlevnad | Dnase, rnase& Pyrogenfri |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | 5 wrap |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Mått (L x B x H) | 4,1 x 1 x 0,8 tum |
| Material | Polypropen, PVC |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Show More |