Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar Dual - 25 mL
BIOPHARMA
Produktkod. 16374862 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Förpackning:
1/påse, 100 påsar
5/påse, 40 påsar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
16374862 1/påse, 100 påsar
16364862 5/påse, 40 påsar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16374862 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1322.16 SEK / Paket med 100
    Save 117.84 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Delad reservoardesign tillåter pipettering av två olika regenter eller maximerar återvinningen genom att endast använda en enda kanal och liten mängd reagens
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Steril, förseglad i påsar och elektronstrålesteriliserad
  • DNas-, RNas- och pyrogenfri
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,85 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning Enkel omslag
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 4,1 x 1 x 0,8 tum
Material Polypropen, PVC
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 0,8 tum
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 600
Antal per förpackning 100
Förpackning 1/påse, 100 påsar
Kvantitet 100
Volym (metrisk) Tja 25 mL
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk