Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, icke-steril polystyren
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Description
- Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
- Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
- Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
- Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
- Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
- Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
- Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
- Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
- Disponibel
- Designpatentsökt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 0,34 oz |
| Certifikat och efterlevnad | Dnase, rnase& Pyrogenfri |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Bulk wrap |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Mått (L x B x H) | 2,8 x 0,8 x 0,7 tum |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reagensreservoar |
| Show More |