Läs mer
Heathrow Scientific™ Reagensreservoar, icke-steril polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7161578 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16344852
Brand: Heathrow Scientific™ 120638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen
  • Trågdesign med en ''v''-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och enkelt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Graderingsmarkeringar på överkanten och innerväggarna gör att mätningar av vätska lätt kan identifieras och minskar slöseri med dyra reagens
  • Utformning av hällpipar i alla fyra hörnen möjliggör enkel hällning utan spill och minskar risken för dropp
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Förseglad i lättöppnade påsar. Ingen sax behövs för att öppna
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
  • Designpatentsökt
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,34 oz
Certifikat och efterlevnad Dnase, rnase& Pyrogenfri
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Beskrivning Bulk wrap
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Mått (L x B x H) 2,8 x 0,8 x 0,7 tum
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Reagens
Höjd (engelska) 0,7 tum
Höjd (metrisk) 1.8 cm
Inkluderar Reservoar
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7.2 cm
Max. Temperatur (engelska) 104 °F Drift
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr per ärende 600
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Tja 10 mL
Bredd (engelska) 0,8 tum
Bredd (metrisk) 2.1 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Konisk